Merck
445207
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorphenylborsäure
98%
Synonym(e):
(3,5-Dichlor-phenyl)-dihydroxyboran, 3,5-Dichlor-benzolboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.82
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
OB(O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
InChIKey
DKYRKAIKWFHQHM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling
  • Trifluoromethylation
  • Intramolecular aromatic carbenoid insertion of biaryldiazoacetates
  • Cyanation for the synthesis of aromatic nitriles
  • Lithiation of dihalophenyl dioxazaborocines for synthesis of functionalized dihalophenyl boronic acid
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)