Wichtige Dokumente
443050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminoacetonitril
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
bp
186 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
53-57 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
nitrile
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCC#N
InChI
1S/C7H12N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h5H2,1-3H3,(H,9,10)
InChIKey
SMZKPZXYDDZDJG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile is an organic building block.
Anwendung
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile may be used for the preparation of N-(tert-butoxycarbonyl)-2-aminoacetamidoxime, by reaction with hydroxylamine hydrochloride.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
A convenient large scale synthesis of N-Boc-ethylenediamine.
Synthetic Communications, 24(12), 1767-1772 (1994)
Oxadiazolylindazole sodium channel modulators are neuroprotective toward hippocampal neurones.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(9), 2694-2707 (2009)