442844
2-Brombenzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
49-52 °C (lit.)
SMILES String
ClS(=O)(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrClO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
InChIKey
VFPWGZNNRSQPBT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Preparation of 2-bromobenzenesulfonic acid phenyl ester.
- For the sufonylation during the synthesis of 2-bromobenzenesulfonamide.
- Synthesis of chiral 2-(p-toluenesulfinyl)benzenesulfonamide.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges