Merck
441716
Sigma-Aldrich
Bis-[1-(tert.-butylperoxy)-1-methylethyl]-benzol
96%
About This Item
Lineare Formel:
C6H4[C(CH3)2OOC(CH3)3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.48
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Assay
96%
Zusammensetzung
active oxygen content, 9 wt. %
t1/2
10 hr(110 °C)
mp (Schmelzpunkt)
44-48 °C (lit.)
≥80 °C (SADT) (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OOC(C)(C)c1cccc(c1)C(C)(C)OOC(C)(C)C
Anwendung
Free radical polymerization initiator.
Initiates degradation of polypropylene, initiates polymerization and cross-links elastomers and olefins. Acts as a synergist in halogen-containing fire retardant plastics.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Org. Perox. D
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)