Merck
440329
Sigma-Aldrich
Butyl-(S)-(−)-2-pyrrolidon-5-carboxylat
98%
Synonym(e):
Butyl-L-pyroglutamat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −13°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
bp
180 °C/6.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCCCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C9H15NO3/c1-2-3-6-13-9(12)7-4-5-8(11)10-7/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
InChIKey
QBBAJUQOYIURHA-ZETCQYMHSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)