Merck
439789
Sigma-Aldrich
Erbium(III)-iodid
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Erbium iodide, Erbium triiodide
About This Item
Lineare Formel:
ErI3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
547.97
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
anhydrous
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: erbium
Dichte
5.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[Er](I)I
InChI
1S/Er.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
OKVQKDALNLHZLB-UHFFFAOYSA-K
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)