Merck
439363
Sigma-Aldrich
2,5-Diethoxy-4-morpholinoanilin -dihydrochlorid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22N2O3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
236-240 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cl[H].CCOc1cc(N2CCOCC2)c(OCC)cc1N
InChI
1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-3-18-13-10-12(16-5-7-17-8-6-16)14(19-4-2)9-11(13)15;;/h9-10H,3-8,15H2,1-2H3;2*1H
InChIKey
SFGWSUNUVDPPJG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,5-Diethoxy-4-morpholinoaniline dihydrochloride is an heterocyclic building block.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)