Merck
438820
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-1-(phenylsulfonyl)pyrrol
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
96-99 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccn(c1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S/c1-10(14)11-7-8-13(9-11)17(15,16)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,1H3
InChIKey
HTMLKRFQINMFRA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Acetyl-1-(phenylsulfonyl)pyrrole is a heterocyclic building block.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable