Merck
438499
Sigma-Aldrich
Benzyl-2,4-dihydroxyphenylketon
97%
Synonym(e):
2′,4′-Dihydroxy-2-Phenylacetophenon
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2COC6H3(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
112-116 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-11-6-7-12(14(17)9-11)13(16)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,15,17H,8H2
InChIKey
VFQKAJVKZKHVPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and study of mesogenic compounds having a methylene ketone (-CH2-CO-) linking group.
Chudgar NK and Shah A.
Liq. Cryst., 14(4), 1163-1167 (1993)