Merck
438375
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium-formiat -Lösung
30 wt. % in H2O, ≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Ameisensäure Tetramethylammoniumsalz -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)4N(HCOO)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.16
Beilstein:
3916177
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
liquid
Konzentration
30 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.364
bp
102 °C
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C
SMILES String
[H]C([O-])=O.C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.CH2O2/c1-5(2,3)4;2-1-3/h1-4H3;1H,(H,2,3)/q+1;/p-1
InChIKey
WWIYWFVQZQOECA-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)