Wichtige Dokumente
437921
4,4′-(9-Fluorenyliden)bis(2-phenoxyethanol)
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
117-120 °C (lit.)
SMILES String
OCCOc1ccc(cc1)C3(c2ccc(OCCO)cc2)c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C29H26O4/c30-17-19-32-23-13-9-21(10-14-23)29(22-11-15-24(16-12-22)33-20-18-31)27-7-3-1-5-25(27)26-6-2-4-8-28(26)29/h1-16,30-31H,17-20H2
InChIKey
NQXNYVAALXGLQT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- poly-(carbotetramethyldisiloxane)s, containing poly[oxy{4,4′-(9-fluorenylidene)bis(2-phenoxyethylene)}oxytetramethyldisiloxane] (a fluorescent aromatic chromophore group)[1]
- poly[oxy(arylene)oxy(tetramethyldisilylene)]s, containing fluorescent aromatic chromophore groups in the polymer main chain, via melt copolymerization reaction with 1,2-bis(diethylamino)tetramethyldisilane[2]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?