Wichtige Dokumente
436941
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluormethansulfonat
97%
Synonym(e):
EMIM Otf
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
Dichte
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
425.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
218.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?