435651
Trimethoxyphenylsilan
≥94%
Synonym(e):
Dow Corning® Produkt Z-6124, (Trimethoxysilyl)-benzol, Phenyltrimethoxysilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥94%
Form
liquid
Verunreinigungen
1-3% methyl alcohol
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
Dichte
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO[Si](OC)(OC)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14O3Si/c1-10-13(11-2,12-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChIKey
ZNOCGWVLWPVKAO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup