Merck
43437
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methyl-imidazolium-thiocyanat
≥95% (H-NMR, HPLC)
Größe auswählen
100 G
358,00 €
1 KG
2.630,00 €
358,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
358,00 €
1 KG
2.630,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11N3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
358,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95% (H-NMR, HPLC)
Verunreinigungen
≤1% water
mp (Schmelzpunkt)
-6 °C
SMILES String
[S-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
InChIKey
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.