Merck
432873
Sigma-Aldrich
Pentaammin(trifluormethansulfonat)osmium(III)-triflat
Synonym(e):
Pentaammin-(trifluormethansulfonat)-osmium(III)-trifluormethansulfonat
About This Item
Lineare Formel:
[CF3SO3Os(NH3)5](O3SCF3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
722.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: osmium
mp (Schmelzpunkt)
~276 °C (lit.)
SMILES String
N.N.N.N.N.[Os+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.5H3N.Os/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;;;;;/h3*(H,5,6,7);5*1H3;/q;;;;;;;;+3/p-3
InChIKey
HWGAHFXMBKZTPE-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Useful for the dearomatization of anilines, and the stereoselective synthesis of cyclohexanediones by osmium(II)-promoted Michael additions to phenols. Precursor to Fischer carbyne complexes.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Spera, M.L. et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 12772-12772 (1997)
Organometallics, 15, 245-245 (1996)
Journal of the American Chemical Society, 116, 6581-6581 (1994)