425575
2-Naphthyltrifluormethansulfonat
97%
Synonym(e):
2-Naphthyltriflat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
30-32 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7F3O3S/c12-11(13,14)18(15,16)17-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
InChIKey
MDWRQYBWVTXIIJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges