Wichtige Dokumente
424625
4-Phenylphenol
purified by sublimation, 99%
Synonym(e):
4-Hydroxy-biphenyl
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Aufgereinigt durch
sublimation
bp
321 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
164-166 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 0.7 g/L at 20 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
InChIKey
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Ar(24208)
Anwendung
- As a reactant in the synthesis of new azobenzene sulfonic acid dopants by diazotized coupling reaction with sulphanilic acid diazonium salt.[7]
- As a starting material in the synthesis of 2,6-poly(4-phenylphenol).[8]
- As a ligand in the synthesis of aluminum (III) bis(2-methyl-8-quninolinato)-4-phenylphenolate (BAlq).[9]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
320.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
160 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)