Merck
424277
Sigma-Aldrich
Poly-(isobutylen-co-maleinsäure) Natriumsalz
cross-linked
Synonym(e):
Isobutylene-maleic anhydride copolymer sodium salt
About This Item
Lineare Formel:
(C4H8)m(C4H4O4)n · xNa
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Quervernetzung
cross-linked
Partikelgröße
24-40 μm
Kapazität
300 g/g absorption capacity (distilled water)
65 g/g absorption capacity (0.9 wt. % saline solution)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(=O)O[Na]
Anwendung
Superabsorbent fiber. Amount of aqueous fluid absorbed decreases with increasing salt content. Stable up to 250°C
Physikalische Form
Water-absorbing fiber,
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)