Merck
424242
Sigma-Aldrich
[3-(Ethoxycarbonyl)-2-oxopropyl]triphenylphosphoniumchlorid
About This Item
Lineare Formel:
C2H5O2CCH2COCH2P(C6H5)3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
phosphine
SMILES String
[Cl-].CCOC(=O)CC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H24O3P.ClH/c1-2-27-24(26)18-20(25)19-28(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23;/h3-17H,2,18-19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
BRRCLIKFZISBBV-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of cyclic amidine-based inhibitors of ß-secretase (BACE-1)
  • Wittig reactions
  • Dehydrochlorination and alkylation reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)