Wichtige Dokumente
423343
p-Tolyl-[2-(trimethylsilyl)-ethinyl]-sulfon
98%
Synonym(e):
1-(p-Toluolsulfonyl)-2-(trimethylsilyl)-acetylen, [2-(Trimethylsilyl)-ethiny]-p-tolylsulfon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
80-83 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16O2SSi/c1-11-5-7-12(8-6-11)15(13,14)9-10-16(2,3)4/h5-8H,1-4H3
InChIKey
MMUNNGUGQXEUBR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?