Merck
421707
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OMe
98%
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanin-methylester, Boc-L-phenylalanin-methylester
Größe auswählen
25 G
90,10 €
90,10 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
90,10 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.33
Beilstein:
3061910
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
90,10 €
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]22/D −4.0°, c = 2 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
36-40 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(18)16-12(13(17)19-4)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,16,18)/t12-/m0/s1
InChIKey
SDSWSVBXRBXPRL-LBPRGKRZSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Natashya Falcone et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 20(6), 838-845 (2018-12-01)
Nicotinamide and pyridine-containing conjugates have attracted a lot of attention in research as they have found use in a wide range of applications including as redox flow batteries and calcium channel blockers, in biocatalysis, and in metabolism. The interesting redox