Merck
421642
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Acetyl-4-benzyl-2-oxazolidinon
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +110°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
104-106 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO3/c1-9(14)13-11(8-16-12(13)15)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-8H2,1H3/t11-/m0/s1
InChIKey
YMVGXIZVSPMNPD-NSHDSACASA-N
Anwendung
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)