Merck
421448
Sigma-Aldrich
Zonyl® FSO
Synonym(e):
nonionic ethoxylated fluorosurfactant
About This Item
Lineare Formel:
(C2H4O)x(CF2)yC2H5FO
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Brechungsindex
n20/D 1.3910
bp
100 °C
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C
Rechtliche Hinweise
Zonyl is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)