Merck
419923
Sigma-Aldrich
N-Boc-ethylendiamin
98%
Synonym(e):
N-(2-Aminoethyl)carbamidsäure-tert-butylester, N-Boc-1,2-diamino-ethan
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCONHCH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.21
Beilstein:
1932330
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
72-80 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
NCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H16N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
InChIKey
AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)