Merck
419079
Sigma-Aldrich
Chlor-bis(2-phenylpyridin)rhodium(III)-Dimer
98%
Synonym(e):
Di-μ-chlorotetrakis(2-phenylpyridine)dirhodium, Di-μ-chlorotetrakis[2-(2-pyridinyl)phenyl-C,N]dirhodium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H32Cl2N4Rh2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
893.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
270 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Rh](Cl)Cl.Cl[Rh](Cl)Cl.c1ccc(cc1)-c2ccccn2.c3ccc(cc3)-c4ccccn4.c5ccc(cc5)-c6ccccn6.c7ccc(cc7)-c8ccccn8
InChI
1S/4C11H9N.6ClH.2Rh/c4*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;;;;;;;;/h4*1-9H;6*1H;;/q;;;;;;;;;;2*+3/p-6
InChIKey
QLKGQIHEDKXYJJ-UHFFFAOYSA-H
Anwendung
Reactant for:
  • Chiral octahedral bimetallic assemblies
  • Synthesis of luminescent cyclometalated Rh(II) complexes with carboxylated bipyridyl ligands
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)