Merck
418781
Sigma-Aldrich
6-Brom-2,2-dimethyl-hexannitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
Br(CH2)4C(CH3)2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
92 °C/0.6 mmHg (lit.)
Dichte
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(CCCCBr)C#N
InChI
1S/C8H14BrN/c1-8(2,7-10)5-3-4-6-9/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
BBBNHHFFABZOEK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Physical properties (such as refractive index and density) of 6-bromo-2,2-dimethylhexanenitrile have been reported.[1]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yaws CL
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 203-203 (2014)