Merck
417734
Sigma-Aldrich
Zink-bis-(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionat)
97%
Synonym(e):
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandion Zinkderivat, Zn(TMHD)2
About This Item
Lineare Formel:
Zn(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
431.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
132-134 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Zn]O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
InChIKey
QWDQAWFEDOIHGD-ORWWTJHYSA-L
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)