Merck
417513
Sigma-Aldrich
6-Bromchromon
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
135-139 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Brc1ccc2OC=CC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-5H
InChIKey
XVNBWGGBXOJIDR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Crystal structure of 6-bromochromone, C9H5BrO2.
Staples RJ and Lea W.
Zeitschrift fur Kristallographie, 220(3), 371-372 (2005)
Ferrocenyl derivatives of pterocarpene and coumestan: Synthesis, structure and anticancer activity studies.
Kowalski K, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 772, 49-59 (2014)