Merck
414581
Sigma-Aldrich
Magnesiummolybdat
99%
About This Item
Lineare Formel:
MgMoO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
powder
Dichte
2.21 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mg++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)