413631
Calciumbromid
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.98% trace metals basis
Synonym(e):
Hydrobromic acid calcium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
AnhydroBeads™
Assay
99.98% trace metals basis
Form
beads
Verunreinigungen
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
−10 mesh
Dichte
3.353 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[Ca]Br
InChI
1S/2BrH.Ca/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable