Wichtige Dokumente
413453
meta-Borsäure
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
Dichte
2.49 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OB=O
InChI
1S/BHO2/c2-1-3/h2H
InChIKey
VGTPKLINSHNZRD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?