Merck
410691
Sigma-Aldrich
tert.-Butyl-(dibrommethyl)-dimethylsilan
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CSi(CH3)2CHBr2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.506 (lit.)
bp
60 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)C(Br)Br
InChI
1S/C7H16Br2Si/c1-7(2,3)10(4,5)6(8)9/h6H,1-5H3
InChIKey
XINIZQRUNWPXNM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)