Merck
40902
Sigma-Aldrich
3-(Brommethyl)-phenyl-isothiocyanat
≥95.0%
Synonym(e):
3-Isothiocyanato-benzylbromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95.0%
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
mp (Schmelzpunkt)
35-38 °C
Löslichkeit
chloroform: 0.1 g/mL, clear, very faintly brownish-yellow
SMILES String
BrCc1cccc(c1)N=C=S
Anwendung
Hetero-bifunctional linker specially for the quaternisation of pyridyl-nitrogen in order to introduce an amine or thiol reactive group. Synthetic building block for the preparation of fluorescent labels[1]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)