Merck
408999
Sigma-Aldrich
1,3-Butandioldimethacrylat
contains 150-250 ppm MEHQ as inhibitor, 95%
Synonym(e):
1,3-Butylene dimethacrylate, 1,3-Butyleneglycol dimethacrylate
Größe auswählen
250 ML
116,90 €
116,90 €
Listenpreis167,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
116,90 €
About This Item
Lineare Formel:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2CH(CH3)O2CC(CH3)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
116,90 €
Listenpreis167,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
liquid
Enthält
150-250 ppm MEHQ as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
290 °C (lit.)
Dichte
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(CCOC(=O)C(C)=C)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O4/c1-8(2)11(13)15-7-6-10(5)16-12(14)9(3)4/h10H,1,3,6-7H2,2,4-5H3
InChIKey
VDYWHVQKENANGY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)