Merck
408026
Sigma-Aldrich
Methyl-2-nitro-1-imidazolacetat
99%
Größe auswählen
500 MG
179,00 €
179,00 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
179,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
179,00 €
Versandbereit am08. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
95-97 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)Cn1ccnc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-13-5(10)4-8-3-2-7-6(8)9(11)12/h2-3H,4H2,1H3
InChIKey
KXEHVMQCOHOQHB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyl 2-nitro-1-imidazoleacetate is an imidazole derivative.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)