Merck
407054
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylacetoacetamid -Lösung
80% in H2O
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-3-oxobutyramid
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH2CON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.16
Beilstein:
1755038
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Konzentration
80% in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.447
Dichte
1.067 g/mL at 25 °C
SMILES String
CN(C)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-5(8)4-6(9)7(2)3/h4H2,1-3H3
InChIKey
YPEWWOUWRRQBAX-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)