Merck
406171
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexandimethanoldivinylether, Isomermischung
98%
Synonym(e):
1,4-Bis[(vinyloxy)methyl]cyclohexane
Größe auswählen
100 ML
148,00 €
500 ML
534,00 €
148,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
148,00 €
500 ML
534,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H10(CH2OCH=CH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
148,00 €
Versandbereit am23. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
bp
126 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=COCC1CCC(CC1)COC=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-13-9-11-5-7-12(8-6-11)10-14-4-2/h3-4,11-12H,1-2,5-10H2
InChIKey
DQNSRQYYCSXZDF-UHFFFAOYSA-N
Lagerung und Haltbarkeit
May form peroxides
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
234.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)