Merck
405728
Sigma-Aldrich
2-(Triphenylphosphoraniliden)-butyraldehyd
98%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5C[=P(C6H5)3]CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
172-175 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C=O)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H21OP/c1-2-19(18-23)24(20-12-6-3-7-13-20,21-14-8-4-9-15-21)22-16-10-5-11-17-22/h3-18H,2H2,1H3
InChIKey
DCKVHIDYCFPCLP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)