Merck
405337
Sigma-Aldrich
Lanthan(III)-trifluormethansulfonat Hydrat
Synonym(e):
Lanthantriflat
About This Item
Lineare Formel:
(CF3SO3)3La · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
586.11 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Zusammensetzung
Degree of hydration, 8-9
Eignung der Reaktion
core: lanthanum
reagent type: catalyst
SMILES String
O.[La+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.La.H2O/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChIKey
CTIQOTSXSWQWHG-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Catalyst for synthesis of aziridine
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)