Merck
404934
Sigma-Aldrich
Dibutoxydibutylzinn
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3O]2Sn[(CH2)3CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
136-138 °C/0.05 mmHg (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCO[Sn](CCCC)(CCCC)OCCCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)