Merck
404845
Sigma-Aldrich
Triethylaluminium -Lösung
1.0 M in heptane
Synonym(e):
Aluminumtriethanid
About This Item
Lineare Formel:
Al(C2H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.16
Beilstein:
3587229
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Konzentration
1.0 M in heptane
Dichte
0.703 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
InChIKey
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup