Wichtige Dokumente
40410
N,N′-Dimethylharnstoff
(sym.), ≥95.0% (HPLC), technical
Synonym(e):
1,3-Dimethylharnstoff
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Assay
≥95.0% (HPLC)
bp
268-270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
101-104 °C (lit.)
102-109 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNC(=O)NC
InChI
1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
InChIKey
MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
157 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?