Wichtige Dokumente
403423
Bis-(pentamethylcyclopentadienyl)-hafnium-dichlorid
98%
About This Item
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: hafnium
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Hf]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.2ClH.Hf/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;/h2*1-5H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
SACREFGWLSRPCX-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)