Wichtige Dokumente
402702
2,2,2,3′-Tetrafluoracetophenon
99%
Synonym(e):
α,α,α,3-Tetrafluor-acetophenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
79 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
1.372 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cccc(c1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
InChIKey
NQSPTMFCJGKOQJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
62.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?