Merck
400580
Sigma-Aldrich
Kaliumtellurat Hydrat
Größe auswählen
25 G
112,00 €
112,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
112,00 €
About This Item
Lineare Formel:
K2TeO4·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.79 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
112,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Form
powder, crystals or chunks
Konzentration
≤48% Te (after reduction with sulphite, gravimetric)
SMILES String
O.[K+].[K+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4Te.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
InChIKey
GQDXSEHGIRKBIY-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)