Merck
400572
Sigma-Aldrich
Zirkonium(IV)-iodid
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
ZrI4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
598.84
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
anhydrous
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: zirconium
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
I[Zr](I)(I)I
InChI
1S/4HI.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChIKey
XLMQAUWIRARSJG-UHFFFAOYSA-J
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)