Wichtige Dokumente
40050
3,5-Dimethyl-cyclohexanol
mixture of stereo isomers, ≥97.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.455
bp
185-186 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-12 °C (lit.)
Dichte
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1CC(C)CC(O)C1
InChI
1S/C8H16O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h6-9H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
WIYNOPYNRFPWNB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)