Wichtige Dokumente
40000
trans-1,4-Dimethyl-cyclohexan
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
trans-Hexahydro-p-xylol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.421
bp
117-119 °C
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
0.761 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C[C@H]1CC[C@H](C)CC1
InChI
1S/C8H16/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-
InChIKey
QRMPKOFEUHIBNM-ZKCHVHJHSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)