Merck
399620
Sigma-Aldrich
2,3-Pyrazindicarbonitril
98%
Größe auswählen
5 G
53,00 €
53,00 €
Listenpreis106,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
53,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
53,00 €
Listenpreis106,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
131-133 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
N#Cc1nccnc1C#N
InChI
1S/C6H2N4/c7-3-5-6(4-8)10-2-1-9-5/h1-2H
InChIKey
OTVZGAXESBAAQQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,3-Pyrazinedicarbonitrile, a pyrazine (paradiazine) derivative, is a heterocyclic building block. It is a heterocyclic six-membered aromatic compound bearing nitrogen atoms at para positions.
Anwendung
2,3-Pyrazinedicarbonitrile may be used as starting reagent for the synthesis of tetrapyrazinoporphyrazine.
2,3-Pyrazinedicarbonitrile may be used in the synthesis of pyrazino derivatives.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Optical limiting of transition metal-phthalocyanine complexes: A photochromic effect involving the excited state of the conjugated molecule.
Dini D, et al.
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 431(1), 559-574 (2005)