Merck
398454
Sigma-Aldrich
Kaliumtetrabromaurat(III) Hydrat
99.9% trace metals basis
Größe auswählen
1 G
117,00 €
117,00 €
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
117,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
KAuBr4 2H2O
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
solid
117,00 €
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
[Br-][Au+3]([Br-])([Br-])[Br-].[K+].O.O
InChI
1S/Au.4BrH.K.H2O/h;4*1H;;1H2/q+3;;;;;+1;/p-4
InChIKey
KKQNBALBBILMEX-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
An aqueous solution of KAuBr4 can be used for galvanic replacement of the liquid metal galinstan.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Md Abu Sayeed et al.
Chemistry, an Asian journal, 15(24), 4339-4346 (2020-11-06)
Although the presence of iron in mixed metal oxide based catalysts has shown significant performance improvement in the oxygen evolution reaction (OER), iron oxides themselves demonstrate much poorer activity. In this study, we investigate improving the performance of iron catalysts
Galvanic Replacement of the Liquid Metal Galinstan.
Hoshyargar F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(4), 1464-1471 (2016)